Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
공급사:   VWR Collection
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
VWR®, 초저온 액체 포함 유리 온도계
4 Options Available Below
Product Details & Documents
이 온도계는 물리적 치수 및 정확도에 대한 모든 요구 사항을 충족합니다.
  • 적절한 저온 어플리케이션에서 메니스커스 표시
  • 가독성을 높이기 위해 가능한 확대
  • 흰색 배경, 퓨즈 표시
  • 초저온 사용을 위해 설계
  • 무연, 흰색 유리에 수은이 없는 액체
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: NIST 추적 가능 ANSI/SAMA Z236.1-1983 준수.
납품 정보: 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 statement of accuracy와 traceability가 함께 제공됩니다.
포장: Safety-Pak™으로 개별적으로 보호.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Filling
    Immersion depth
    재고 여부
    Price
  • −100...+50
    ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C)
    1,0
    300 mm
    유기 액체
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −100...+50
    ±2 °C; ±3 °C (<-50 °C)
    1,0
    300 mm
    유기 액체
    76
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50...+50
    ±1,5 °C; ±3 °C (<-35 °C)
    1,0
    300 mm
    유기 액체
    76
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50...+50
    ±2,0
    1,0
    300 mm
    유기 액체