VWR®, 범용 오븐 온도계
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
이 오븐 온도계에는 흰색 뒷면 유리에 적색의 유기 액체가 들어 있습니다.
- 부분 침지 온도계는 몸에 둥근 유리 벌지가 있어 제자리에 고정시킵니다
- PTFE 코팅은 온도계가 파손될 경우 액체 및 유리 오염을 방지합니다
- 개별적으로 시리얼 넘버 부여
5 Options Available Below
Product Details & Documents
이 오븐 온도계에는 흰색 뒷면 유리에 적색의 유기 액체가 들어 있습니다.
- 부분 침지 온도계는 몸에 둥근 유리 벌지가 있어 제자리에 고정시킵니다
- PTFE 코팅은 온도계가 파손될 경우 액체 및 유리 오염을 방지합니다
- 개별적으로 시리얼 넘버 부여
Product Family Options
표준 코팅
제품 정보
- RangeAccuracyDivision길이Immersion depth재고 여부Price
PTFE 코팅
제품 정보
- RangeAccuracyDivision길이Immersion depth재고 여부Price