Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 포켓 온도계
VWR®, 포켓 온도계
공급사:   VWR Collection
VWR®, 포켓 온도계
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 포켓 온도계
VWR®, 포켓 온도계
2 Options Available Below
Product Details & Documents
이 유리 온도계에는 PTFE 코팅이 되어있어 오염을 방지하고 액체와 유리를 유지합니다. 레드 스프리트 침지 온도계. 현장 연구, 폐수 처리 및 모든 '이동 중’ 애플리케이션에 적합합니다.
  • 구근 유리 바디
  • 개별 시리얼 번호
Accuracy: ±1,0 °C
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Immersion depth
    재고 여부
    Price
  • −10...+110
    ±1,0
    1,0
    160 mm
    Total
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −5...+45
    ±1,0
    0,5
    160 mm
    Total