Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
VWR®, 드라이 블록/인큐베이터 유리 온도계
7 Options Available Below
Product Details & Documents
노란색 후면 유리가 있는 620-0891을 제외하고 흰색 후면 유리에 적색 유기 액체가 포함되어 있습니다.
  • 모든 표준 가열 블록 및 인큐베이터에 사용
  • PTFE 코팅으로 파손시 액체 및 유리 캡슐화 유지
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)
Product Family Options
표준 코팅
Product Information
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Filling
    Immersion depth
    Availability
    Price
  • 0…+100
    ±1,0
    1,0
    225 mm
    레드 스프리트
    35
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 0…+80
    ±1,0
    0,5
    250 mm
    레드 스프리트
    100
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 0…+70
    ±1,0
    1,0
    325 mm
    레드 스프리트
    150
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • +20…+100
    ±1,0
    1,0
    305 mm
    레드 스프리트
    76
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
PTFE 코팅
Product Information
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Filling
    Immersion depth
    Availability
    Price
  • −15...+105
    ±1,0
    1,0
    150 mm
    레드 스프리트
    150
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 0…+100
    ±1,0
    1,0
    225 mm
    레드 스프리트
    35
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • +20…+100
    ±1,0
    1,0
    305 mm
    레드 스프리트
    76