Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 환경 친화적인 온도계, 이중 안전
VWR®, 환경 친화적인 온도계, 이중 안전
공급사:   VWR Collection
VWR®, 환경 친화적인 온도계, 이중 안전
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 환경 친화적인 온도계, 이중 안전
VWR®, 환경 친화적인 온도계, 이중 안전
5 Options Available Below
Product Details & Documents
이 온도계는 노란색 배경에 비해 고대비 검정색 번호로 빠르고 정확하게 읽기 쉽습니다. 숫자는 표준 온도계보다 크게 인쇄되었습니다. 화학/석유 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 제약 및 의료 산업, 유제품, 맥주공장 및 양조장에서 사용하기에 적합합니다.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: NIST 추적 가능.
납품 정보: 정확성 및 추적성에 대한 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어) 설명이 포함되어 있습니다.
Product Family Options
Partial immersion
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Immersion depth
    재고 여부
    Price
  • −10...+150
    ±1,0; 1,5 (>100 °C)
    1,0
    200 mm
    50
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+110
    ±1,0
    1,0
    305 mm
    76
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+150
    ±1,0; 1,5 (>100 °C)
    1,0
    305 mm
    76
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Total immersion
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Immersion depth
    재고 여부
    Price
  • −10...+110
    ±1,0
    1,0
    200 mm
    Total
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+150
    ±1,0; 1,5 (>100 °C)
    1,0
    305 mm