Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
7 Options Available Below
Product Details & Documents
이 온도계는 노란색 배경에 고대비 검정색 번호로 되어 있어 빠르고 정확하게 읽기 쉽습니다. 화학/석유화학 연구실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 제약 및 의료 산업, 낙농장, 맥주공장 및 양조장에서 사용하기 적합합니다.
  • 환경친화적 액체
  • 읽기 오류 제거
  • 무독성, 무위험, 생분해성 액체
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
 : 추적 가능한 NIST, ChemTel (독립 연구소)에서 인증한 Envirokleen 입니다.
 : 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 정확성 및 추적성, non roll fitting 및 개별 일련 번호가 포함되어있습니다.
Product Family Options
Partial immersion
Product Information
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Immersion depth
    Availability
    Price
  • −10...+150
    ±1,0; ±1,5 (>100)
    1,0
    200 mm
    50
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −10...+260
    ±1,0; ±1,5 (>100); ±2,5 (>200); ±3 (>230)
    1,0
    355 mm
    76
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+110
    ±1,0
    1,0
    305 mm
    76
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+150
    ±1,0
    1,0
    305 mm
    76
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
Total immersion models
Product Information
  • Range
    Accuracy
    Division
    길이
    Immersion depth
    Availability
    Price
  • −10...+110
    ±0,5
    1,0
    200 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −10...+225
    ±1,0; ±1,5 (>100); ±2,0 (>200)
    1,0
    355 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −20...+150
    ±1,0
    1,0
    305 mm