VWR®, 바이메탈 최소/최대 온도계
−30…+60, ±1,0, 1,0
620-0920
이 최대/최소 온도계는 현재 온도를 표시하고 마지막 재설정 이후 얻은 최대 및 최소 온도를 등록합니다. 흰색 배경에 색상으로 구분된 듀얼 스케일과 신속한 다중 판독을 위한 리셋 노브가 있습니다. 온실, 시료 준비 구역 및 수처리 시설을 포함하여 습도가 높거나 습한 환경에서 사용할 수 있습니다.
- 세 개의 별개의 화살표
- 독립형 또는 벽 장착 가능
W×H: 230×200 mm
Documents
620-0920
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
- Accuracy:±1,0
- Division:1,0
- Range:−30…+60