VWR® M40, 수송 스왑
수송 스왑(transport swab), M40, Plastic body, Amies gel
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
플라스틱 샤프트, 합성 팁 및 Amies 아가 젤이 포함된 수송 스왑(swab).
- Compliant with CLSI (formerly NCCLS) standard M40-A at 21 and 4 °C
- Without charcoal
인후, 질, 상처 및 피부 면봉에서 까다로운 미생물의 회수 및 생존율을 향상시킵니다.
Certifications: CLSI (이전에는 NCCLS).
주의: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
사양
- 설명:수송 스왑(transport swab), M40
- Material:Plastic body
- Transport medium:Amies gel