Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 스터러 막대
VWR®, 스터러 막대
공급사:   VWR Collection
VWR®, 스터러 막대
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 스터러 막대
VWR®, 스터러 막대
3 Options Available Below
Product Details & Documents
견고한 PTFE.
  • 불활성이며 긁히지 않고, 최대 280°C까지 사용 가능
Product Family Options
제품 정보
  • Material
    직경
    길이
    재고 여부
    Price
  • 442-4539
    Stirring rods, PTFE
    Stirring rods, PTFE
    PTFE
    8 mm
    150 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 442-4541
    Stirring rods, PTFE
    Stirring rods, PTFE
    PTFE
    8 mm
    250 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 442-4542
    Stirring rods, PTFE
    Stirring rods, PTFE
    PTFE
    8 mm
    300 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items