VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.
- 매우 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
제품 정보
- Stirrer Ø길이재고 여부Price