VWR®, 날개형 마그네틱 스터러, 마이크로
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알의 교반을 위해 설계되었습니다. 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
PTFE 커버, Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 시험관, 원심분리기 튜브 및 마이크로 바이알의 교반을 위해 설계되었습니다. 날개는 필요한 경우 크기에 맞게 다듬을 수 있습니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
Triangular
- 높이직경For
Semicircular
- 높이직경For