Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 중앙에 튀어나온 표면이 있는 특별한 모양은 저속에서도 매우 우수한 교반을 보장합니다. 유리 비커에 사용하기 적합합니다.
  • 우수한 내화학성
  • 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내열성
Product Family Options
제품 정보
  • 길이
    직경
    재고 여부
    Price
  • 45 mm
    27 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 62 mm
    37 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 70 mm
    37 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items