VWR®, 마그네틱 스터러, with crosshead
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 매우 효과적인 교반 작용으로 특히 작은 교반 용기에 적합합니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
With crosshead on one side
- 높이직경
With crosshead on both sides
- 높이직경