Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 최적의 교반 효과를 위한 안정적인 회전 위치. .
  • 우수한 내화학성
  • 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내온도성
Product Family Options
제품 정보
  • 높이
    직경
    재고 여부
    Price
  • 5 mm
    10 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 8 mm
    20 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 9 mm
    25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 10 mm
    30 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 11 mm
    38 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 15 mm
    50 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 20 mm
    60 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items