Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 타원형, 희토
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 마그네틱 코어는 사마륨과 코발트의 조합으로 만들어집니다. 자력이 더 오래 남아 있기 때문에 스터러는 수년동안 최대 강도로 계속 작동합니다. 비활성 탄소 흑점으로 구별됩니다.
  • 기존 교반기 보다 1.5 ~2배 강한 자력
  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Product Family Options
제품 정보
  • 길이
    직경
    재고 여부
    Price
  • 10 mm
    6 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 15 mm
    10 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 25 mm
    14 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 50 mm
    24 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • 70 mm
    28 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items