VWR®, 큐벳용 마그네틱 스터러
6 mm, 9 mm
제품 번호 442-0502
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 10mm 표준 큐벳에서 교반하도록 설계되었습니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(−200 ~ +280 °C)에서 사용하기에 적합
Documents
사양
- 직경:9 mm
- 높이:6 mm