Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 실험실 마커
VWR®, 실험실 마커
VWR®, 실험실 마커
VWR®, 실험실 마커
이 다목적 실험실 마커는 습식 또는 건식 표면에 쓰도록 설계되었으며 산업, 생의학 및 교육 실험실에 적합합니다.
  • Durable tip and generous ink supply ensure a long product life
  • Ink dries instantly, allowing immediate handling
  • Taper tip from 4mm to 1mm
    Alcohol-resistant
  • Non sterile
  • Made without natural rubber latex
이 마커는 플라스틱 일회용품에 영구적으로 유지됩니다. 유리, 금속 또는 도자기 표면에 사용하면 물에 노출될 때 잉크가 번지지 않으며 다양한 용제를 사용하여 이러한 표면을 씻어내어 반복 표시할 수 있습니다.
Product Family Options
  • 설명
    Colour
  • 실험실 마커, 얇은 팁
    Black
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 실험실 마커, 얇은 팁
    Green
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 실험실 마커, 얇은 팁
    Blue
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 실험실 마커, 얇은 팁
    Red
    1 * 10 items
    1 * 10 items