Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
공급사:   VWR Collection
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
3 Options Available Below
Product Details & Documents
이 노트북에는 라텍스 무함유 VWR® PUREImage 용지와 투명 커버가 있습니다. 미립자 또는 추출 가능한 오염 컨트롤이 필수적인 클린룸 및 중요 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
  • 새로운 라텍스 무함유 종이 제본 기술로 제작
  • 학교 규정에 맞는 페이지
  • Class 100 환경에서 이중 백 포장
형식: A4, A5, A6, 100 페이지 (50장).
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    Type
    Paper size
    No. of pages
    재고 여부
    Price
  • 818-0126
    공책, 라텍스 프리
    공책, 라텍스 프리
    White
    줄이 쳐짐
    A4
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • 818-0127
    공책, 라텍스 프리
    공책, 라텍스 프리
    White
    줄이 쳐짐
    A5
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • 818-0128
    공책, 라텍스 프리
    공책, 라텍스 프리
    White
    줄이 쳐짐
    A6
    100
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 40 items
    1 * 40 items