₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
시료 접시
Weighing Boats
VWR®, 평량 보트
VWR®, 평량 보트
:
VWR Collection
VWR®, 평량 보트
:
VWR Collection
VWR®, 평량 보트
붕규산염 3.3 유리.
소량의 시료 평량에 적합
평량 보트의 튜브 모양 스템으로 파우더를 톡톡 칠 수 있으며 헹굴 수 있습니다.
붕규산염 3.3 유리.
소량의 시료 평량에 적합
평량 보트의 튜브 모양 스템으로 파우더를 톡톡 칠 수 있으며 헹굴 수 있습니다.
CoC VWR Weighing Boats and Scoops
CoC_VWRI611-9195_0840000000002
VWR® for Weighing
VWR® Glassware Solutions
Product Family Options
용량
길이
611-9194
3
70 mm
1 * 3 items
-
+
1 * 3 items
-
+
611-9195
6
85 mm
1 * 3 items
-
+
1 * 3 items
-
+
611-9196
10
100 mm
1 * 3 items
-
+
1 * 3 items
-
+
VWR® LABWASH® Premium Detergents and Cleaning Agents
#: 84556.360
: VWR Chemicals
Sodium acetate trihydrate 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
#: 27652.367
: VWR Chemicals
VWR®, Probes for Precise PT1000 Thermometer TD23
#: 620-2678
: VWR Collection