VWR®, 마이크로 튜브 및 테스트 튜브 용 4 방향 큐브 랙
큐브 랙, Assorted, 4/10/12/16, 50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 1 면: 50 ml 튜브용 4개의 홀
- 2 면: 15 ml 튜브용 10개의 홀
- 3 면: 2×75 mm 혹은 12×100 mm 튜브용 12개의 홀
- 4 면: 1,5/2,0 ml 마이크로튜브용 16개의 홀
독립적으로 적재할 수 있는 4면. 같이 자를 수 있습니다. 매우 우수한 화학적 저항성. 고열 저항성, 오토클래이브 가능.
: 여러 색상 키트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
사양
- For tubes:50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
- 구멍 수:4/10/12/16
- Colour:Assorted
- 설명:큐브 랙