Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PP.
  • 냉동고용
  • 안전한 취급을 위한 측면 핸들
  • 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐
최대 80×1,5 또는 2,0 ml 마이크로 원심분리 튜브를위한 공간. 원뿔 모양의 구멍이 있는 5×16 배열로 마이크로 튜브를 단단히 고정시킵니다.
 : 여러 색상 세트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    구멍 수
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Natural
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Orange
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Yellow
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Blue
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Green
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Pink
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Assorted colours
    80 (5×16)
    225×67×29 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items