Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
공급사:   VWR Collection
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PP.
  • 냉동고용
  • 안전한 취급을 위한 측면 핸들
  • 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐
0.5 ml 용량의 96 (8×12) 마이크로튜브 또는 1,5/2 ml 용량의 96 마이크로 튜브. 튜브를 단단히 고정하기위한 원추형 테이퍼형 개구부. 스냅온 덮개가 있어 보호용 베이스로도 사용할 수 있습니다.
 : 여러 색상 키트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    구멍 수
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • Natural
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Yellow
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Blue
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Green
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Pink
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items
  • Assorted colours
    96 (8×12)
    246×121×51 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
    1 * 5 items