VWR®, 극저온 바이알용 랙
(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml, 50 (5×10), Blue, 199×104×24,5 mm
Catalog # 211-0139
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PC
- 숫자 구멍 색인
- 각 웰의 바닥에 성형된 탭을 사용하여 쉽게 열고 닫을 수 있도록 바이알을 제자리에 고정
- 움푹 파인 그립으로 장갑 핸들링이 쉬움
극저온 냉동 및 고압 멸균에 견딜 수 있습니다.
Specifications
- For:(Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml
- 구멍 수:50 (5×10)
- Colour:Blue
- W×D×H:199×104×24,5 mm