VWR®, 피펫 팁, 범용
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
PP, 오토클레이브 가능
- 윤활유 없이 제조
- 카드뮴이 없는 색소
- 친환경 포장 시스템
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 오토클레이브 가능
- 윤활유 없이 제조
- 카드뮴이 없는 색소
- 친환경 포장 시스템
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)
Product Family Options
제품 정보
- 용량길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
Accessories
제품 정보
- 제품 번호사용 대상재고 여부Price
- Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 1000 µl tipsTip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 1000 µl tips613-228850 - 1000 µl tipsLog in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호사용 대상재고 여부Price
- Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 200 µl tipsTip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 200 µl tips613-22872 - 200 µl tipsLog in 재고 확인1 * 1 items