Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 진공/압력 벌브(bulb)
VWR®, 진공/압력 벌브(bulb)
튜브가 없는 진공/압력 벌브
제품 번호 612-2705
공급사:   VWR Collection
VWR®, 진공/압력 벌브(bulb)
제품 번호 612-2705
공급사:  VWR Collection
VWR®, 진공/압력 벌브(bulb)
VWR®, 진공/압력 벌브(bulb)
튜브가 없는 진공/압력 벌브
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Black rubber with PVC connectors.
  • For collecting gas-phase samples or aspirating gases through instruments
  • Two thick-walled rubber valves
용량: 85 ml
Colour: black
주문 정보: Supplied without tubing.
Documents
사양
  • 설명:
    튜브가 없는 진공/압력 벌브