Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 대형 피펫 및 실린지용 벌브
VWR®, 대형 피펫 및 실린지용 벌브
VWR®, 대형 피펫 및 실린지용 벌브
VWR®, 대형 피펫 및 실린지용 벌브
빨간색 고무.
  • 대용량 피펫 및 실린지용
  • 두꺼운 벽
  • 작동하기 쉬움
용량: 12 - 150 ml
오픈 엔드 직경: 4,0 - 6,3 mm
Product Family Options
  • 설명
    Colour
  • 벌브, 고무, 15 ml, 개구부 Ø 4,0 mm
    Red
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 벌브, 고무, 30 ml, 개구부 Ø 6,0 mm
    Red
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 벌브, 고무, 60 ml, 개구부 Ø 6,0 mm
    Red
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 벌브, 고무, 150 ml, 개구부 Ø 6,0 mm
    Red