Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
공급사:   VWR Collection
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
3 Options Available Below
Product Details & Documents
건조 및 청소용으로 설계된 견고한 현미경 슬라이드 홀더.
Colour: White
Documents
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    Material
    W×D×H
    No. of slides
    재고 여부
    Price
  • 631-0717
    슬라이드 폴더
    슬라이드 폴더
    White
    PE
    102×153×21 mm
    15
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 631-0718
    슬라이드 폴더
    슬라이드 폴더
    White
    PE
    178×299×21 mm
    40
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 631-0719
    슬라이드 폴더
    슬라이드 폴더
    White
    PE
    178×299×19 mm
    78