Orders LinkContactUsLinkComponent
접착 슬라이드, SuperFrost Plus
접착 슬라이드, SuperFrost Plus
접착 슬라이드, SuperFrost Plus
공급사:  VWR Collection
Certificates
접착 슬라이드, SuperFrost Plus
접착 슬라이드, SuperFrost Plus
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Superfrost Plus 슬라이드는 냉동 티슈 절편을 위해 특별 처리됩니다.
  • 영구 양전하가 갓 얼어 붙은 티슈 절편과 세포학 제제에 결합합니다
  • 라벨링용 지면 가장자리와 컬러프로스트 엔드
  • 티슈 절편 두께: 2 ~ 5 µm
염색시 티슈 절편을 슬라이드에 정전기적으로 결합시켜 손실을 방지합니다.
이 슬라이드에 놓인 세포학 제제는 효소 분해, DNA 변성 및 RNA 혼성화 동안 세포 손실에 저항합니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    두께
    너비×깊이
    길이×너비
    재고 여부
    Price
  • White
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items
  • White
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items - ₩131,300
    ₩131,300
    1 * 72 items
       ₩131,300
  • Blue
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items
  • Rose
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items
  • Yellow
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items
  • Green
    1 mm
    75×25 mm
    75×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 72 items
    1 * 72 items