Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
12 Options Available Below
Product Details & Documents
6 가지 색상의 프로스트 엔드
  • 절단 또는 비스듬한 모서리 옵션
  • 모든 일반적인 염료 및 용매에 저항성이 있는 필기 표면
W×D×H: 76×26×1 mm
Product Family Options
절단 모서리
제품 정보
  • Colour
    재고 여부
    Price
  • 631-1554
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1555
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Blue
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1556
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Rose
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1557
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Yellow
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1558
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Green
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1559
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Orange
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
비스듬한 모서리
제품 정보
  • Colour
    재고 여부
    Price
  • 631-1560
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1561
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Rose
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1562
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Blue
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1563
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Yellow
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1564
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Green
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 631-1565
    Single-frosted slides, coloured ends
    Single-frosted slides, coloured ends
    Orange
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items