VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
PP, 반투명, 긴 형태, 클래스 B.
- 파란색으로 겹쳐 인쇄된 링 형태의 눈금
- 더 나은 안정성을 위한 대형 육각형 베이스
- Anti-drip 립
- +121 °C에서 20분 동안 오토클레이브 가능
비습윤성은 액체 손실이 없음을 의미합니다. 측정된 액체의 양은 분주된 양과 동일합니다.
DIN 12681, ISO 6706
Certifications: DIN 12681, ISO 6706
Frequently Bought Together