Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
VWR® FFP2, 일회용 입자 여과 호흡기
2 Options Available Below
Product Details & Documents
이 마스크는 미립자, 먼지 및 에어로졸로부터 보호합니다. 무독성과 저독성 고체 및 액체 에어로졸에 사용.
  • 독점적인 ‘butterfly’ 개폐 시스템이 장착된 호기 밸브
  • 여분의 빛
  • 라텍스 및 PVC 프리
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
주의: *모든 사이즈 착용 가능.
Product Family Options
제품 정보
  • Class
    With valve
    크기
    재고 여부
    Price
  • FFP2
    -
    U*
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • FFP2
    +
    U*
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items
    1 * 10 items