VWR®, 원심분리 필터(centrifugal filter)
Supplier: VWR Collection
About this item
PP 인서트 및 리시버 튜브. MWCO 필터는 펩티드, 단백질, 올리고뉴클레오티드, DNA 및 RNA를 농축, 정제 및 탈염하는데 적합합니다.
- 낮은 결합력, 90% 이상의 일반적인 회수율
- 밀봉 멤브레인
- 1,5 ml 튜브를 수용할 수 있는 로터
이 0,2 및 0,45 µm 원심분리 필터는 MWCO 장치로 추가 정제하기 전에 큰 아가로스 또는 아크릴 아미드 겔 잔해의 미립자 제거, 샘플 정화 또는 사전 여과 정화에 사용됩니다.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes
10 Options Available Below
Product Details & Documents
PP 인서트 및 리시버 튜브. MWCO 필터는 펩티드, 단백질, 올리고뉴클레오티드, DNA 및 RNA를 농축, 정제 및 탈염하는데 적합합니다.
- 낮은 결합력, 90% 이상의 일반적인 회수율
- 밀봉 멤브레인
- 1,5 ml 튜브를 수용할 수 있는 로터
이 0,2 및 0,45 µm 원심분리 필터는 MWCO 장치로 추가 정제하기 전에 큰 아가로스 또는 아크릴 아미드 겔 잔해의 미립자 제거, 샘플 정화 또는 사전 여과 정화에 사용됩니다.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 516-0227
- 516-0228
- 516-0229
- 516-0230
- 516-0231
- 516-0232
- 516-0233
- 516-0234
- 516-0235
- 516-0236
- Filtration area:
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- 0,28 cm²
- Max. RCF:
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- 14000 ×g
- Dead volume:
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- <5 µl
- Sample volume:
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Max. 500 µl
- Temperature:
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
- 0...40 °C
Specifications
Product Family Options
PES (폴리에테르설폰) 멤브레인
Product Information
- MWCO기공 크기Colour codeAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0227Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0228Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0229Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0230Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0231Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0232Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C
나일론 멤브레인
Product Information
- MWCO기공 크기Colour codeAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0233Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0234Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0235Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.516-0236Filtration area0,28 cm²Max. RCF14000 ×gDead volume<5 µlSample volumeMax. 500 µlTemperature0...40 °C