VWR®, 비누 디스펜서, 비접촉식
벽면형 비누/젤 디스펜서, 터치 프리, White
제품 번호 129-0486
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
비접촉식 비누 디스펜서는 클린룸 및 관련 구역의 교차 오염 및 폐기물을 줄입니다.
- 비 폐기물 유닛, 벽 장착
- 측정된 량의 비누를 분배하는 전자식 작동 키
- 튜브가 없지만 펌프 작동이 있는 소형 중력 공급 장치
Micronova 500 ml 펌프 병과 함께 사용하기에 적합합니다.
: OSHA, CDC, ADA
: 4 개의 크기 'D’ 배터리가 제공됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:벽면형 비누/젤 디스펜서, 터치 프리