Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 일회용 계량 접시
VWR®, 일회용 계량 접시
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 일회용 계량 접시
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 일회용 계량 접시
VWR®, 일회용 계량 접시
5 Options Available Below
Product Details & Documents
알루미늄, 가벼운 측정기.
  • 향상된 안정성을 위해 구부러진 립이 있는 테두리가 있는 가장자리
  • 오염 물질 및 오일 프리
  • 쌓을 수 있음
계량, 샘플링, 디스펜싱, 보관, 식품 가공, 증발 또는 일반 실험실 사용에 적합합니다.
Product Family Options
Product Information
  • Int.Ø×H
    Availability
    Price
  • 44×13 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 63×18 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 65×30 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 110×29 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 180×25 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 items
    1 * 50 items