VWR®, 원뿔형 시료 컨테이너, 스냅온 뚜껑
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
PP, 반투명.
- 멸균 또는 비멸균 버전 사용 가능
- 높은 눈금
- 누출 방지 스냅온 뚜껑
시료 수집, 보관 및 운송을 위한 원뿔형 컨테이너.
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 멸균 또는 비멸균 버전 사용 가능
- 높은 눈금
- 누출 방지 스냅온 뚜껑
시료 수집, 보관 및 운송을 위한 원뿔형 컨테이너.
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
Product Family Options
제품 정보
- 용량높이TypeØ top/Ø bottom재고 여부Price