Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 반투명.
  • 한 손으로 사용 할 수 있고, 열었을 때 수직으로 유지되는 캡
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
  • 무균성
시료 수집, 저장 및 운송에 이상적입니다.
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.