ContactUsLinkComponent
VWR® Hichrom C8 HPLC Columns
 :  Avantor
undefined
VWR® Hichrom C8 HPLC Columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • HI-5C8-10C5
  • HI-5C8-150P3
  • HI-5C8-10CP3
  • HI-5C8-250P3
  • HI-5C8-150SP1
  • HI-5C8-150AE
  • HI-3.5C8-75A
  • HI-5C8-250A
  • HI-5C8-250AF
  • HI-5C8-75P
  • HI-5C8-150AF
  • HI-5C8-150AM
  • HI-5C8-150P
  • HI-5C8-50P3
  • HI-3.5C8-10C5
  • HI-3.5C8-100AF
  • HI-5C8-100P3
  • HI-5C8-50P
  • HI-5C8-50SP1
  • HICHHI-5C8-10CP
  • HI-5C8-150A
  • HI-3.5C8-100A
  • HI-5C8-250P
  • HI-3.5C8-150A
  • HI-5C8-100P
  • HI-3.5C8-50A
  • HI-5C8-50AS
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together