VWR®, 작업복, PP, 후드 없음
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
부직포 PP로 만든 작업복입니다. 중요하지 않은 분야에 적합합니다.
- 테이퍼 칼라, 긴소매 및 바지
- 바운드 솔기 및 지퍼 잠금
- 신축성 있는 허리, 손목 및 발목
밀도: 40g/m²
색상: 화이트
4 Options Available Below
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 작업복입니다. 중요하지 않은 분야에 적합합니다.
- 테이퍼 칼라, 긴소매 및 바지
- 바운드 솔기 및 지퍼 잠금
- 신축성 있는 허리, 손목 및 발목
밀도: 40g/m²
색상: 화이트
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 113-8258
- 113-8259
- 113-8260
- 113-8292
- Model:
- Zip
- Zip
- Zip
- Zip
- Garment application:
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- Weight:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
사양
Product Family Options
제품 정보
- Colour의류 사이즈재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-8258ModelZipGarment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-8259ModelZipGarment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-8260ModelZipGarment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight40 g/m² - 사양:
More
Specifications
Cat. No.113-8292ModelZipGarment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight40 g/m²