VWR®, 슈커버, LDPE/LLDPE
Supplier: VWR Collection
About this item
65% 저밀도 PE(LDPE)와 35% 선형 저밀도 PE(LLDPE)를 혼합한 CPE로 만든 슈커버입니다.
- 습기와 먼지에 대한 방수제
- 발 아래 이음새 없음
L×H: 410×150 mm
* One size fits all
2 Options Available Below
Product Details & Documents
65% 저밀도 PE(LDPE)와 35% 선형 저밀도 PE(LLDPE)를 혼합한 CPE로 만든 슈커버입니다.
- 습기와 먼지에 대한 방수제
- 발 아래 이음새 없음
L×H: 410×150 mm
* One size fits all
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-8281
- 113-8284
- Garment application:
- Laboratory
- Laboratory
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Colour신발 사이즈AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8281Garment applicationLaboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8284Garment applicationLaboratory