VWR®, 슈커버, PP
White, U*
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 슈커버입니다.
- 발 아래 이음새가 없음
- 펼쳤을 때 열림: 300 mm
L×H: 400×180 mm
밀도: 40g/m²
*모든 사이즈에 맞는 단일 크기.
Specifications
- 신발 사이즈:U*
- Colour:White
- Cat. No.:113-8280
- Garment application:Laboratory