Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
  • 라텍스 프리
  • 세균 여과 효율: 90%
  • 입자 여과 효율: 98,5%
  • 입자 크기: 0,1 μm
  • 산업용 및 클린룸 전용입니다. COVID-19예방을 위해 사용하지 마십시오
  • 이 제품은 Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/72/EEC에 따른 의료 또는 임상용 의료 기기가 아닙니다
  • 이 제품은 Regulation (EU) 2016/425에 따른 개인 보호 장비(personal protective equipment, PPE)가 아닙니다
밀도: 20 g/m² (전면 층); 25 g/m² (뒷층); 20 g/m² (센터).
Product Family Options
Product Information
  • Type
    Colour
    Availability
    Price
  • 이어루프(ear loop) 포함
    Green
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 이어루프(ear loop) 포함
    Blue
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • 귀걸이 포함
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • 타이(tie) 포함
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items