Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
4 Options Available Below
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 이러한 일회용 실험실 코트는 테이퍼 칼라와 두 개의 측면 포켓이 특징입니다. 중요하지 않은 용도에 적합.
  • 바운드 솔기
  • 신축성 손목
  • 프레스 스터드 잠금 또는 지퍼 잠금 (113-8271)
  • 포켓 2 개
길이: 1020 mm; 870 mm (슬리브)
무게: 40 g/m²
색상: 흰색
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 113-8272
  • 113-8273
  • 113-8274
  • 113-8271
  • Pockets:
  • With pockets
  • With pockets
  • With pockets
  • With pockets
  • Gender:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Garment application:
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • Weight:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    의류 사이즈
    길이
    재고 여부
    Price
  • 113-8272
    프레스 스터드(press stud)
    프레스 스터드(press stud)
    White
    L
    102 cm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8272
    Pockets
    With pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²
  • 113-8273
    프레스 스터드(press stud)
    프레스 스터드(press stud)
    White
    XL
    102 cm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8273
    Pockets
    With pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²
  • 113-8274
    프레스 스터드(press stud)
    프레스 스터드(press stud)
    White
    XXL
    102 cm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8274
    Pockets
    With pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²
  • 113-8271
    지퍼 잠금, 한 사이즈
    지퍼 잠금, 한 사이즈
    White
    XL
    102 cm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 30 items
    1 * 30 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8271
    Pockets
    With pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²