VWR®, 태양전지 계산기
태양전지 계산기, 60×114×10 mm, 57 g
Catalog # 818-0061
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
대형 태양열 계산기.
- 쉽게 읽을 수 있도록 13mm 높이에 숫자가 적혀져 있습니다
- 선명하게 읽을 수있는 LCD 디스플레이가 있는 대형 키
기능: 기본 산술 연산-백분율 계산-메모리 및 부동 소수점.
Delivery information: 매력적이고 편리한 접을 수 있는 상자가 제공됩니다.
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Weight:57 g
- 설명:태양전지 계산기
- W×D×H:60×114×10 mm