Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 깨진 유리용 박스
VWR®, 깨진 유리용 박스
VWR®, 깨진 유리용 박스
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 깨진 유리용 박스
VWR®, 깨진 유리용 박스
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PE 파우치, 두께 50 µm의 골판지.
  • 공간 절약형 접혀지는 플랫
  • 뚜껑에 덮개가 내장되어있어 쉽게 채울 수 있습니다
  • 컨테이너를 제거하기 위해 내부 안전 덮개가 닫혀 있습니다
실험실에서 깨진 유리를 수집, 운반 및 제거하는데 적합합니다. 튼튼한 골판지로 만든 견고한 상자와 깨진 유리에 부착하여 액체가 빠져 나가지 않도록하는 PE 삽입 파우치로 구성되어 있습니다.
DOT 컨테이너로는 적합하지 않습니다.
Delivery information: 조립되지 않은 상태로 배송됩니다. 조립에는 몇 초가 걸립니다.
Product Family Options
제품 정보
  • W×D×H
    재고 여부
    Price
  • 119-0036
    플로어 스탠딩 박스, 최대 무게: 18 kg
    플로어 스탠딩 박스, 최대 무게: 18 kg
    305×305×685 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items
  • 119-0037
    벤치 스탠딩 박스, 최대 무게: 5,5 kg
    벤치 스탠딩 박스, 최대 무게: 5,5 kg
    203×203×254 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 6 items
    1 * 6 items
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    Colour
    재고 여부
    Price
  • 백 홀더가 있는 카톤 커버
    백 홀더가 있는 카톤 커버
    VWRU89088-054
    유리 폐기 카톤
    Blue
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩91,905