VWR®, 냉동박스
녹색 눈금의 하얀 박스, 9×9, 극저온튜브 1 - 2 ml, 133×133×52 mm
제품 번호 479-0475
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
여분의 강한 폴리카보네이트로 제작되었습니다.
- 필기 표면에는 샘플을 쉽게 식별할 수 있도록 번호가 매겨진 사각형이 있습니다.
- 쌓을 수 있음
- 투명한 덮개로 인해 바이알을 쉽게 확인 가능
- 어지러짐을 방지하기 위한 덮개와 베이스
- 베이스 아래의 드레인 홀
- 베이스 및/또는 커버를 식별하기 위한 필기 면
- 각 바이알의 숫자 식별
- 통풍구로 응결 최소화
투명 커버를 사용하면 상자의 내용물을 볼 수 있으며 어지러진 상태를 방지하기 위해 받침대에 고정되어 있습니다. (1 ~ 25, 1 ~ 42, 1 ~ 81 또는 1 ~ 100으로 번호가 매겨진) 일련의 정사각형으로 인쇄된 표면은 마커를 사용한 필기를 허용하여 재고 관리를 용이하게합니다. –196 ~ +121 °C에서 사용 가능합니다.
고유한 컬러 코딩 시스템은 색상이 있는 플라스틱 눈금을 사용하여 25, 42 및 81- 자리 박스의 베이스와 덮개를 분리합니다. 100 개의 튜브를 수용하도록 만들어진 제품은 눈금 대신 색상이 있는 베이스가 있습니다.
사양
- Compartments:9×9
- For:극저온튜브 1 - 2 ml
- W×D×H ext.:133×133×52 mm
- 설명:녹색 눈금의 하얀 박스
- Seq:06