VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
LDPE, 반투명.
LDPE offers good chemical resistance under standard conditions
Compatibility with specific chemicals should be verified before use
Leakproof, tough and versatile
샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.
7 Options Available Below
Product Details & Documents
LDPE, 반투명.
LDPE offers good chemical resistance under standard conditions
Compatibility with specific chemicals should be verified before use
Leakproof, tough and versatile
샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.
Product Family Options
Bottles with screw cap
제품 정보
- 용량Neck I-ØNeck Ø ext.높이외부 직경재고 여부Price
Spare screw caps, LDPE natural colour
제품 정보
- 제품 번호For bottlesThread재고 여부Price