VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
LDPE.
- 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
- 누출방지, 견고하고 다용도
액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.
5 Options Available Below
Product Details & Documents
LDPE.
- 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
- 누출방지, 견고하고 다용도
액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.
Product Family Options
제품 정보
- 용량Neck I-ØNeck Ø ext.높이외부 직경재고 여부Price