Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PS, 육각형.
  • 바닥이 평평하여 기울임을 방지함
  • 경사진면으로 정확한 이송 가능
  • 최대 +70 °C 내열성
이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 생물학적으로 불활성이며 희석액 및 약산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성이 있습니다. 이 보트는 신축성이 있어 샘플 주입을 위해 모든 지점에서 구부러질 수 있습니다.
 : 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • W×D×H
    Int.Ø bottom
    Int.Ø top
    Colour
    재고 여부
    Price
  • Small
    38×25×9 mm
    25
    38
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Small
    25
    38
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩58,649
    ₩58,649
    1 * 500 items
       ₩58,649
  • Medium
    64×51×19 mm
    51
    64
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Large
    102×76×22 mm
    76
    102
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Large
    76
    102
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩150,134
    ₩150,134
    1 * 500 items
       ₩150,134
  • 611-9174
    X-Large
    X-Large
    127×89×31 mm
    89
    127
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • X-Large
    89
    127
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items - ₩225,682
    ₩225,682
    1 * 500 items
       ₩225,682