VWR®, 손잡이를 갖춘 측량 비커
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
PP, 반투명.
- 우수한 화학 저항성
- 최대 +121 °C의 내열성 (20분 동안), 장기간 사용시 +100 °C
- 손쉽고 빠른 세척을 위한 부드러운 표면
- 양각 스케일, 파란 눈금 및 주둥이
일반 실험을 포함한 다양한 용도에 적합함.
Certifications: 식품 안전 제품 액세서리 ~ EC Directive No. 10/2011.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 우수한 화학 저항성
- 최대 +121 °C의 내열성 (20분 동안), 장기간 사용시 +100 °C
- 손쉽고 빠른 세척을 위한 부드러운 표면
- 양각 스케일, 파란 눈금 및 주둥이
일반 실험을 포함한 다양한 용도에 적합함.
Certifications: 식품 안전 제품 액세서리 ~ EC Directive No. 10/2011.
Documents
Product Family Options
Product Information
- 용량높이외부 직경눈금 간격AvailabilityPrice