VWR®, 비커 컵, 일회용
공급사: VWR Collection
Jump to:
이 제품에 관하여
PS.
- 다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
- 화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
6 Options Available Below
Product Details & Documents
PS.
- 다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
- 화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
Product Family Options
제품 정보
- 용량높이재고 여부Price